missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Haloperidol pyridinium Chloride Impurity, TRC

Artikelnummer. 30136046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136046 50 mg
30007729 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH10377050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 125785-69-5
Molekylær formel C21H18Cl2FNO
Molekylvægt (g/mol) 390.28
Synonym HPP+ ion Chloride, 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)pyridin-1-ium Chloride
SMIL O=C(CCC[N+]1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C3=CC=C(F)C=C3.[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Haloperidol Pyridinium Chloride Impurity
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18ClFNO/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18/h3-12,14-15H,1-2,13H2/q+1
Formel vægt 354.1061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.