Få mere at vide
Haloperidol Nonanoat, TRC
Artikelnummer. 30133092
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133092 10 mg
30012857 100 mg
30007655 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH10374010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2512216-30-5
Molekylær formel C30H39ClFNO3
Molekylvægt (g/mol) 516.09
IUPAC navn 4-(4-klorofenyl)-1-(4-(4-fluorofenyl)-4-oxobutyl)piperidin-4-yl nonanoat
SMIL O=C(CCCN1CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)(CC1)OC(CCCCCCCC)=O)C3=CC=C(C=C3)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Haloperidol Nonanoate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H39ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-10-29(35)36-30(25-13-15-26(31)16-14-25)19-22-33(23-20-30)21-8-9-28(34)24-11-17-27(32)18-12-24/h11-18H,2-10,19-23H2,1H3
Formel vægt 515.26