Få mere at vide
Haloperidol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481726
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481726 500 mg
16436486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481726 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14538
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
MedChemExpress Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Haloperidol
CAS 52-86-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23ClFNO2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC(C=C1)=CC=C1C2(O)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2
Molekylvægt (g/mol) 375.86
Formel vægt 375.86
Procent renhed 99.36%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation