Få mere at vide
Halcinonide, MedChemExpress
Beskrivelse
Halcinonide (SQ-18566) is a high potency corticosteroid used topically in the treatment of certain skin conditions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Halcinonide |
| CAS | 3093-35-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H32ClFO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | SQ-18566 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (105.50 mM) |
| SMIL | C[C@@]12[C@@]3(C(CCl)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.96 |
| Vis mere |