Få mere at vide
Hafnium tert-butoxide, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr< 0.5%
Artikelnummer. 11304887
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304887 2 g 2g
11394877 10 g 10g
11314887 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11304887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041908.04
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2172-02-3 | C16H40HfO4 | 474.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2172-02-3
MDL nummer MFCD00070458
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium tert-butoxide
Smeltepunkt 2°C
Farve Gul
Tæthed 1.15 g/mL
Kogepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammepunkt 28°C (82°F)
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Zr), Zr< 0,5 %
Molekylær formel C16H40HfO4
Lineær formel Hf[OC(CH3)3]4
Mængde 2 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Air and moisture sensitive
Synonym tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol
Opløselighedsinformation Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters
InChI nøgle YZABPPRMRYHJGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Hf]
IUPAC navn hafnium;2-methylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 474.98
PubChem CID 25199745
Formel vægt 470.94
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske