Få mere at vide
Hafnium(IV) 2,4-pentanedionate, 97%
Artikelnummer. 11378978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378978 25 g 25g
11358978 1 g 1g
11368978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11378978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042463.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 17475-67-1 | C20H28HfO8 | 574.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17475-67-1
Molekylær formel C20H28HfO8
Molekylvægt (g/mol) 574.92
MDL nummer MFCD00044997
InChI nøgle GXNMJQUZCICHBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium iv acetylacetonate, hafnium-2,4-pentanedionate, hafnium; z-4-hydroxypent-3-en-2-one, 3z-4-tris 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy hafnio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11330624
IUPAC navn hafnium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one
SMIL [Hf+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium (IV) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 193°C
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 574.93
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver