Få mere at vide
Hafnium ethoxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11348748
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348748 25 g 25g
11338748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11348748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041607.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Forberedelse af ildfaste belægninger
Hafniumethoxid er et kemikalie, der anvendes til fremstilling af ildfaste belægninger. Nogle af de andre applikationer inkluderer nanomaterialer& Tynde film, display& Billeddannelse, Katalyse& Syntese, hybrid& Dispergere materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13428-80-3
Molekylær formel C8H24HfO4
Molekylvægt (g/mol) 362.766
MDL nummer MFCD00070459
InChI nøgle ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide
PubChem CID 72429791
IUPAC navn ethanol;hafnium
SMIL CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium ethoxide
Smeltepunkt 178°C to 180°C
Kogepunkt 180°C to 200°C (13 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
FN nummer UN3180
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water
Formel vægt 358.73
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk