Få mere at vide
HA130, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463707
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463707 50 mg
16440198 5 mg
16417738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16463707 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19329
MedChemExpress HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HA130
CAS 1229652-21-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H19BFNO5S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (84.18 mM)
SMIL O=C1N(CC2=CC=C(F)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(OCC4=CC(B(O)O)=CC=C4)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 463.29
Formel vægt 463.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death