Få mere at vide
H2L5186303, R&D Systems™
Beskrivelse
Potent and selective lysophosphatidic acid 2 (LPA2) receptor antagonist (IC50 values are 8.9, 1230 and 27354 nM for LPA2, LPA3 and LPA1 receptors respectively, in a LPA-elicited calcium mobilization assay).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H2L5186303 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 488.45 |
| Procent renhed | >98% |
| Produktlinje | Tocris |