Få mere at vide
H-Tyr(3-I)-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435447
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16435447 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16435447 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW008452
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress H-Tyr(3-I)-OH is a potent and effective tyrosine hydroxylase inhibitor. H-Tyr(3-I)-OH is an intermediate in the production of thyroid hormones and has a role as a human or mouse metabolite.
H-Tyr(3-I)-OH is a potent and effective tyrosine hydroxylase inhibitor. H-Tyr(3-I)-OH is an intermediate in the production of thyroid hormones and has a role as a human or mouse metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-Tyr(3-I)-OH
CAS 70-78-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10INO3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (16.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C(I)=C1
Molekylvægt (g/mol) 307.09
Formel vægt 307.09
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism