Få mere at vide
H-Ser-Tyr-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Ser-Tyr-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O5/c13-9(6-15)11(17)14-10(12(18)19)5-7-1-3-8(16)4-2-7/h1-4,9-10,15-16H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 268.1059 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |