CAS RN 21435-27-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
H-Ser-Tyr-OH, TRC
CAS: 21435-27-8 Molekylær formel: C12H16N2O5 Molekylvægt (g/mol): 268.27 IUPAC navn: (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-hydroxypropanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid SMIL: N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O