Få mere at vide
H-Gly-Pro-Ala-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-Gly-Pro-Ala-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 243.1219 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |