CAS RN 837-83-2
IUPAC Navn:
2-{[1-(2-aminoacetyl)pyrrolidin-2-yl]formamido}propanoic acid
Synonymer:
2-{[1-(2-aminoacetyl)pyrrolidin-2-yl]formamido}propanoic acid
Molekylvægt (g/mol):
243.26
Molekylformel:
C10H17N3O4
InChi Key:
GGLIDLCEPDHEJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)CN)C(O)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
H-Gly-Pro-Ala-OH, TRC
CAS: 837-83-2 Molekylær formel: C10H17N3O4 Molekylvægt (g/mol): 243.25 Synonym: Glycylprolylalanine,Glycyl-L-prolyl-L-alanine,N-(1-Glycyl-L-prolyl)-L-alanine,N-(1-glycylprolyl)-L-alanine,; IUPAC navn: (2S)-2-[[(2S)-1-(2-aminoacetyl)pyrrolidine-2-carbonyl]amino]propanoic acid SMIL: C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(=O)O