Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Sikkerhed præcision kombinerede form hydrometre, API
Disse kombinerede hydrometre med praktisk indbygget termometer måler den relative massefylde (vægtfylde) af olie og petroleumsrelaterede produkter i forskellige intervaller fra -1° til 101 °API
Brand: H-B Instrument™ B61823-0200
Beskrivelse
- Overhold nøjagtighedskravene vedr ASTM termo-hydrometre
- 381 mm (15 tommer) lang
- Blyfri ballast og glas
- Temperaturstandardisering: 20 °C
- Termometeret indeholder kviksølvfri, blåsprit organisk væskefyld
- Termometerinddelinger: 2°
- Individuelt serialiseret
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Hver | |
±0,1° | |
Sporbar til NIST | |
Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST | |
Blyfri | |
19 til 31° API |
Sikkerhed API Kombineret form termo-hydrometer | |
Hydrometer: 0,1° Termometer: 2° | |
381 mm | |
Hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer | |
Måling af den relative massefylde (vægtfylde) af olie og olierelaterede produkter | |
15 °C |