Få mere at vide
H-B Instrument™ Durac™ Sikkerhed præcision kombinerede form hydrometre, API
Artikelnummer. p-4604581 Shop alle SP Scienceware produkter
Specifik gravitationsområde:
19 til 31° API
29 til 41° API
39 til 51° API
9 til 21° API
Artikelnummer. 15458871
Brand: H-B Instrument™ B618230300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse kombinerede hydrometre med praktisk indbygget termometer måler den relative massefylde (vægtfylde) af olie og petroleumsrelaterede produkter i forskellige intervaller fra -1° til 101 °API
  • Overhold nøjagtighedskravene vedr ASTM termo-hydrometre
  • 381 mm (15 tommer) lang
  • Blyfri ballast og glas
  • Temperaturstandardisering: 20 °C
  • Termometeret indeholder kviksølvfri, blåsprit organisk væskefyld
  • Termometerinddelinger: 2°
  • Individuelt serialiseret
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Tekniske data
Mængde Hver
Type Sikkerhed API Kombineret form termo-hydrometer
Nøjagtighed ±0,1°
Inkrementer Hydrometer: 0,1° Termometer: 2°
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Længde (metrisk) 381 mm
Inkluderer Flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) Nøjagtighedserklæring, der angiver nøjagtighed, der kan spores til NIST
Indhold og opbevaring Hydrometre bør opbevares på et rent, tørt og sikkert sted og bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer
Ballast type Blyfri
Til brug med (applikation) Måling af den relative massefylde (vægtfylde) af olie og olierelaterede produkter
Specifik gravitationsområde 29 til 41° API
Standardiseringstemperatur 15 °C