Få mere at vide
H-Arg-4MβNA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470967
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470967 50 mg 50mg
16464678 10 mg -
16423196 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16470967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112688
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale H-Arg-4MβNA
CAS 60285-94-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H23N5O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 125 mg/mL (379.48 mM)
SMIL COC1=CC(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=CC2=CC=CC=C12
Molekylvægt (g/mol) 329.4
Formel vægt 329.4
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid