Få mere at vide
H-1152 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | H-1152 dihydrochloride |
| CAS | 871543-07-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H23Cl2N3O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 35.71 mg/mL (91.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CN=CC2=C1C(S(=O)(N3[C@@H](C)CNCCC3)=O)=CC=C2.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.34 |
| Formel vægt | 392.34 |
| Vis mere |