missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

H-1152 dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456768
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16456768

Brand: Medchem Express HY15720A10mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.

H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale H-1152 dihydrochloride
CAS 871543-07-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H23Cl2N3O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 35.71 mg/mL (91.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CN=CC2=C1C(S(=O)(N3[C@@H](C)CNCCC3)=O)=CC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 392.34
Formel vægt 392.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.