Få mere at vide
GYKI 53655 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493808
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493808 10 mg -
16470187 50 mg -
16456537 5 mg -
16404866 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493808 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103228
MedChemExpress GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GYKI 53655 hydrochloride
CAS 143692-48-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21ClN4O3
Mængde 10 mg
Synonym LY300168 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 160 mg/mL (411.47 mM) ∣H2O : 8 mg/mL (20.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OCO4)=C4C=C3CC1C)NC.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 388.85
Formel vægt 388.85
Procent renhed 98.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation