Få mere at vide
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101764
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16442647 50 mg
16419137 5 mg
16416558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16442647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15469
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator; exhibits species-specific activity and acts as a negative allosteric modulator of human P2X7 (pIC50 = 6.9 - 7.2).
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW791343 dihydrochloride
CAS 1019779-04-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26Cl2F2N4O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 447.35
Formel vægt 447.35
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation