Få mere at vide
GW6471, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499057
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499057 5 mg -
16456746 100 mg 100mg
16442577 50 mg 50mg
16416478 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499057 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15372
MedChemExpress GW6471 is a potent PPARα antagonist.
GW6471 is a potent PPARα antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW6471
CAS 880635-03-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C35H36F3N3O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (201.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCC(NC[C@@H](N/C(C)=C\C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O)CC2=CC=C(OCCC3=C(C)OC(C4=CC=CC=C4)=N3)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 619.67
Formel vægt 619.67
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death