Få mere at vide
GW284543, MedChemExpress
Beskrivelse
GW284543 (UNC10225170) is a selective MEK5 inhibitor. GW284543 (UNC10225170) reduces pERK5, and decreases endogenous MYC protein.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW284543 |
| CAS | 790186-68-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H20N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | UNC10225170 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (335.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC2=C(NC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3)C=CN=C2C=C1OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.42 |
| Vis mere |