Få mere at vide
GW1929, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16453486 25 mg
16432807 50 mg
16429277 5 mg
16416728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16453486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15655
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW1929
CAS 196808-24-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H29N3O4
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (70.63 mM)
SMIL O=C(O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)OCCN(C)C2=NC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3C(C4=CC=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 495.57
Formel vægt 495.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism