Få mere at vide
GW0742, TRC
Artikelnummer. 17974635
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974635 1 mg
17902415 10 mg
17903255 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG9300001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 317318-84-6
Molekylær formel C21 H17 F4 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 471.49
Synonym Acetic acid, 2-[4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]-, Acetic acid, [4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]- (9CI), 2-[4-[[[2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]acetic acid, GW 0742, GW 0742X, GW 610742, GWδ 0742
IUPAC navn 2-[4-[[2-[3-fluor-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfanyl]-2-methylphenoxy] eddikesyre
SMIL Cc1cc(SCc2sc(nc2C)c3ccc(c(F)c3)C(F)(F)F)ccc1OCC(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale GW0742
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H17F4NO3S2/c1-11-7-14(4-6-17(11)29-9-19(27)28)30-10-18-12(2)26-20(31-18)13-3-5-15(16(22)8-13)21(23,24)25/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,27,28)
Formel vægt 471.0586
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.