Få mere at vide
GW0742, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465918
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16465918 10 mg -
16452067 50 mg 50mg
16428557 5 mg -
16416366 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465918 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13928
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW0742
CAS 317318-84-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17F4NO3S2
Mængde 10 mg
Synonym GW610742
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.11 mM)
SMIL O=C(O)COC1=CC=C(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C3)S2)C=C1C
Molekylvægt (g/mol) 471.49
Formel vægt 471.49
Procent renhed 99.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease