Få mere at vide
GW 5074, MedChemExpress
Beskrivelse
GW 5074 is a potent and selective c-Raf inhibitor with IC50 of 9 nM, and has no effect on the activities of JNK1/2/3, MEK1, MKK6/7, CDK1/2, c-Src, p38 MAP, VEGFR2 or c-Fms.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW 5074 |
| CAS | 220904-83-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H8Br2INO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.96 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=C(/C1=C/C3=CC(Br)=C(C(Br)=C3)O)C=C(C=C2)I |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.94 |
| Formel vægt | 520.94 |
| Vis mere |