Få mere at vide
GW 501516, TRC
Artikelnummer. 30012720
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012720 1 mg
30009414 25 mg
30009237 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG9315001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317318-70-0
Molekylær formel C21 H18 F3 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 453.5
Synonym Acetic acid, 2-[2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-, Acetic acid, [2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-yl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, GW 1516, GW 501516, Cardarine, Endurobol, Acetic acid, 2-[2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-, Acetic acid, [2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-yl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, GW 1516, GW 501516, Cardarine, Endurobol
IUPAC navn 2-[2-methyl-4-[[4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfanyl]fenoxy]eddikesyre
SMIL Cc1cc(SCc2sc(nc2C)c3ccc(cc3)C(F)(F)F)ccc1OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW 501516
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Formel vægt 453.068
Procent renhed >95%