Få mere at vide
GW 501516 Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW 501516 Sulfone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F3NO5S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)30-10-19(26)27)32(28,29)11-18-13(2)25-20(31-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27) |
| Formel vægt | 485.0578 |
| Procent renhed | >95% |