Få mere at vide
GW 501516, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494188
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494188 10 mg
16480537 50 mg
16476907 5 mg
16425156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494188 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10838
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW 501516
CAS 317318-70-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18F3NO3S2
Mængde 10 mg
Synonym GW 1516 GSK-516
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
SMIL OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 453.5
Formel vægt 453.5
Procent renhed 97.24%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death