Få mere at vide
GW 4064, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498058
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498058 10 mg -
16487836 100 mg 100mg
16440528 5 mg -
16411316 200 mg -
16403987 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498058 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50108
MedChemExpress GW 4064 is a potent FXR agonist with an EC50 of 65 nM.
GW 4064 is a potent FXR agonist with an EC50 of 65 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW 4064
CAS 278779-30-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H22Cl3NO4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (230.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (184.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC(/C=C/C2=CC=C(C=C2Cl)OCC3=C(ON=C3C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C(C)C)=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 542.84
Formel vægt 542.84
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death