Få mere at vide
GW-1100, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470548 5 mg
16428088 10 mg
16414007 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16470548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50691
MedChemExpress GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW-1100
CAS 306974-70-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H25FN4O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (96.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(CC2=CN=C(N=C2)OCC)=CN(C(SCC3=CC=C(C=C3)F)=N1)C4=CC=C(C(OCC)=O)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 520.58
Formel vægt 520.58
Procent renhed 97.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism