Få mere at vide
Guanosin 5'-monophosphat, dinatriumsalthydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10618824
Guanosin 5'-monophosphat, dinatriumsalthydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10618824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, Glasflaske, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10618824
Brand: Thermo Scientific Acros 226600250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5550-12-9
Molekylær formel C10H12N5Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 407.19
MDL nummer MFCD00151238
InChI nøgle PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 21712
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine 5'-monophosphate,disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 25% max. (120°C, 4 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 10, 279
Merck Index 14, 4570
Synonym methoxyphenamine hydrochloride, methoxyphenamine hcl, orthoxine hydrochloride, ortodrinex hydrochloride, methoxyphenaminium chloride, methoxiphenadrin hydrochloride, o-methoxymethamphetamine hydrochloride, 1-2-methoxyphenyl propan-2-yl methyl amine hydrochloride, 1-2-methoxyphenyl-n-methylpropan-2-amine hydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: >50g/l water
Spektrofotometri 97% min. (lambda max. 252 nm, pH 7) molar absorptivity 13700 +/-4%, pH 7
Formel vægt 407.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0470311 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer226600050,226600250,226601000
PartinummerA0467544 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/01/2025 Artikelnummer226600050,226600250
PartinummerA0463419 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/06/2024 Artikelnummer226600050,226600250
PartinummerA0461340 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/03/2024 Artikelnummer226600050,226600250
PartinummerA0460649 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/03/2024 Artikelnummer226600050,226600250
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Guanosin 5'-monophosphat, dinatriumsalthydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals >