Få mere at vide
Guanosin 5'-monofosfat, dinatriumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 10531671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531671 5 g Glasflaske 5g
10618824 25 g Glasflaske 25g
10176633 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 DKK
    1061.65 DKK / 5g
    Spare 188.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5550-12-9
Molekylær formel C10H12N5Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 407.19
MDL nummer MFCD00151238
InChI nøgle PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 21712
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 25% maks. (120 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 10, 279
Merck Index 14, 4570
Synonym guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >50 g/l vand
Spektrofotometri 97% min. (lambda maks. 252 nm, pH 7) molar absorptionsevne 13700 +/-4%, pH 7
Formel vægt 407.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver