Få mere at vide
Guanfacinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30240810
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240810 10 mg
30240597 25 mg
30240728 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30240810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG81600110MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29110-48-3
Molekylvægt (g/mol) 282.55
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-benzeneacetamide Hydrochloride (1:1), Benzeneacetamide, N-(aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-, monohydrochloride (9CI), 2,6-Dichlorophenylacetylguanidine hydrochloride, BS 100-141, Estulic, Guanfacine hydrochloride, INTUNIV, LON 798, N-Amidino-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide hydrochloride, SPD 503, Tenex, Tenex (pharmaceutical), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine monohydrochloride
IUPAC navn N-carbamimidoyl-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamid; hydrochlorid
SMIL Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanfacine Hydrochloride
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N3 O . Cl H
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
Formel vægt 280.9889