Få mere at vide
GT 949, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497567 5 mg
16404828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16497567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114381
MedChemExpress GT 949 is a selective excitatory amino acid transporter-2 (EAAT2) positive allosteric modulator with an EC50 of 0.26 nM.
GT 949 is a selective excitatory amino acid transporter-2 (EAAT2) positive allosteric modulator with an EC50 of 0.26 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GT 949
CAS 460330-27-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H37N7O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (94.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)C=C1C(N3CCN(C4CCCCC4)CC3)C5=NN=NN5CCC6=CC=CC=C6
Molekylvægt (g/mol) 527.66
Formel vægt 527.66
Procent renhed 99.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation