Få mere at vide
GSTO1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465356 100 mg
16460797 50 mg
16454488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111530
MedChemExpress GSTO1-IN-1 is a potent glutathione S-transferase omega 1 (GSTO1) inhibitor with an IC50 of 31 nM.
GSTO1-IN-1 is a potent glutathione S-transferase omega 1 (GSTO1) inhibitor with an IC50 of 31 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSTO1-IN-1
CAS 568544-03-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12Cl2N2O3S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (964.07 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S(=O)(N(C)C)=O)=C1)CCl
Molekylvægt (g/mol) 311.18
Formel vægt 311.18
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death