Få mere at vide
GSK9311, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK9311, a less active analogue of GSK6853, can be used as a negative control. GSK9311 inhibits BRPF bromodomain with pIC50 values of 6.0 and 4.3 for BRPF1 and BRPF2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK9311 |
| CAS | 1923851-49-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H31N5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (228.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@H]1CNCCN1C2=C(N(CC)C(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.53 |
| Formel vægt | 437.53 |
| Vis mere |