Få mere at vide
GSK864, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493646 25 mg -
16467798 10 mg -
16447636 100 mg -
16433757 50 mg -
16400268 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19540
MedChemExpress GSK864 is an isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutant inhibitor; inhibits IDH1 mutants R132C, R132H, and R132G with IC50 values of 8.8, 15.2 and 16.6 nM.
GSK864 is an isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutant inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK864
CAS 1816331-66-4
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H31FN6O4
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (179.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(C=C1)=CC=C1CN2N=C(C(NC3=CC(C)=C(OC)C(C)=C3)=O)C4=C2[C@](C(N)=O)(C)CN(C(C5=CC=CN5)=O)C4
Molekylvægt (g/mol) 558.6
Formel vægt 558.6
Procent renhed 99.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death