Få mere at vide
GSK8612, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK8612 is a highly selective and potent Tank-binding Kinase-1 (TBK1) inhibitor, with a pIC50 of 6.8 for recombinant TBK1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK8612 |
| CAS | 2361659-62-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17BrF3N7O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (240.23 mM) |
| SMIL | NS(C1=CC=C(CNC2=C(Br)C=NC(NC3=CN(CC(F)(F)F)N=C3C)=N2)C=C1)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.33 |
| Formel vægt | 520.33 |
| Vis mere |