Få mere at vide
GSK6853, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16469506 50 mg
16430006 2 mg
16425597 5 mg
16424266 100 mg
16402858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16469506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100220
MedChemExpress GSK6853 is a potent and selective inhibitor of the BRPF1 bromodomain.
GSK6853 is a potent and selective inhibitor of the BRPF1 bromodomain.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK6853
CAS 1910124-24-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H27N5O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (61.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]1CNCCN1C2=C(NC(C3=CC=CC=C3OC)=O)C=C(C(N4C)=C2)N(C)C4=O
Molekylvægt (g/mol) 409.48
Formel vægt 409.48
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death