Få mere at vide
GSK656, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK656 is a potent antitubercular agent, acting as an inhibitor of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) leucyl-tRNA synthetase (LeuRS), with an IC50 of 0.2 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK656 |
| CAS | 2131798-13-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H14BCl2NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 67.5 mg/mL (229.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCCOC1=CC=C(Cl)C2=C1B(O)O[C@@H]2CN.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.94 |
| Formel vægt | 293.94 |
| Vis mere |