Få mere at vide
GSK598809, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483787
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483787 50 mg
16467838 10 mg
16427666 100 mg
16410308 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483787 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19654
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK598809
CAS 863680-45-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H23F4N5OS
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (173.06 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 28.57 mg/mL (59.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMIL CC1=C(C2=NN=C(SCCCN3CC4(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5F)CC4C3)N2C)OC=N1
Molekylvægt (g/mol) 481.51
Formel vægt 481.51
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation