Få mere at vide
GSK429286A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485256 100 mg -
16470667 50 mg -
16457057 5 mg -
16414348 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485256 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11000
MedChemExpress GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK429286A
CAS 864082-47-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H16F4N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.95 mM)
SMIL O=C(C(C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2)=C(C)NC2=O)NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3F
Molekylvægt (g/mol) 432.37
Formel vægt 432.37
Procent renhed 98.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease