missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK3179106, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463028
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463028 10 mg -
16445767 5 mg -
16439596 50 mg 50mg
16420659 1 mg -
16414336 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100459

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK3179106 is an orally active and selective RET kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.2 nM for human RET and rat RET, respectively. GSK3179106 has the potential for irritable bowel syndrome (IBS) through the attenuation of post-inflammatory and stress-induced visceral hypersensitivity.

GSK3179106 is an orally active and selective RET kinase inhibitor with IC50s of 0.4 nM, 0.2 nM for human RET and rat RET, respectively. GSK3179106 has the potential for irritable bowel syndrome (IBS) through the attenuation of post-inflammatory and stress-induced visceral hypersensitivity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK3179106
CAS 1627856-64-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21F4N3O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (213.94 mM)
SMIL O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C(F)(F)F)=C1)CC2=CC=C(C(C(OCC)=C3)=CNC3=O)C=C2F
Molekylvægt (g/mol) 467.41
Formel vægt 467.41
Procent renhed 99.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.