Få mere at vide
GSK2983559 active metabolite, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2983559 active metabolite is an active metabolite of GSK2983559. GSK2983559 active metabolite is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043446 A1, compound example 1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2983559 active metabolite |
| CAS | 1423186-80-4 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22N4O4S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)(C)S(C1=C(OCCO)C=C(N=CN=C2NC3=CC(N=CS4)=C4C=C3)C2=C1)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.55 |
| Formel vægt | 458.55 |
| Vis mere |