missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GSK2982772, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476277
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476277 5 mg -
16469966 50 mg 50mg
16460899 1 mg -
16444666 100 mg -
16443558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101760

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.

GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GSK2982772
CAS 1622848-92-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19N5O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (662.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(C1=NC(CC2=CC=CC=C2)=NN1)N[C@H]3COC4=CC=CC=C4N(C)C3=O
Molekylvægt (g/mol) 377.4
Formel vægt 377.4
Procent renhed 95.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.