Få mere at vide
GSK2981278, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2981278 is a potent and selective RORγ inverse agonist. GSK2981278 inhibits activation of the il17 promoter and interferes RORγ-DNA binding.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2981278 |
| CAS | 1474110-21-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H35NO5S |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.63 mM) |
| SMIL | CC(C)CN(S(=O)(C1=CC=C(OCC2CCOCC2)C(CO)=C1)=O)C3=CC=C(CC)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.61 |
| Formel vægt | 461.61 |
| Vis mere |