Få mere at vide
GSK2837808A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2837808A is a potent and selective lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor with IC50s of 2.6 and 43 nM for hLDHA and hLDHB, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2837808A |
| CAS | 1445879-21-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H25F2N5O7S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (76.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC(OC2=CC(F)=CC(F)=C2)=CC(NC3=C(S(=O)(NC4CC4)=O)C=NC5=CC(C6=CN=C(OC)N=C6OC)=CC=C35)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 649.62 |
| Formel vægt | 649.62 |
| Vis mere |