Få mere at vide
GSK2656157, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2656157 is a selective and ATP-competitive inhibitor of protein kinase R (PKR)-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) with an IC50 of 0.9 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2656157 |
| CAS | 1337532-29-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21FN6O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | 1M HCl : 100 mg/mL (240.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (20.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=CC(CC(N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=NC=NC(N)=C54)=C3F)=O)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.45 |
| Formel vægt | 416.45 |
| Vis mere |